Merck
SAB4502137
Sigma-Aldrich
Anti-CCRL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
C-C chemokine receptor type 11, CC chemokine receptor-like 1, CC-CKR-11, CCR-11
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 39 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:60000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCRL1(51554)
詳細
Anti-CCRL1 Antibody detects endogenous levels of total CCRL1 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CCRL1.
Immunogen Range: 291-340
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seon Pyo Hong et al.
Nature communications, 11(1), 4102-4102 (2020-08-17)
Emerging evidence suggests that intestinal stromal cells (IntSCs) play essential roles in maintaining intestinal homeostasis. However, the extent of heterogeneity within the villi stromal compartment and how IntSCs regulate the structure and function of specialized intestinal lymphatic capillary called lacteal