サイズを選択してください
100 μG
¥80,700
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥80,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OPRM(4988)
詳細
Anti-OPRM1 Antibody detects endogenous levels of total OPRM1 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human OPRM1.
Immunogen Range: 21-70
Immunogen Range: 21-70
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Marcel M Wygas et al.
International journal of molecular sciences, 24(15) (2023-08-12)
Many peptide-activated rhodopsin-like GPCRs share a β-hairpin folding motif in the extracellular loop 2 (ECL2), which interacts with the peptide ligand while at the same time being connected to transmembrane helix 3 (TM3) via a highly conserved disulfide bond. Currently
Florence R M Theberge et al.
Psychopharmacology, 224(4), 559-571 (2012-07-14)
Responding to heroin cues progressively increases after cessation of heroin self-administration (incubation of heroin craving). We investigated whether this incubation is associated with time-dependent changes in brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2) signaling and mu opioid