Merck
SAB4501590
Sigma-Aldrich
Anti-ITIH1 (Cleaved-Asp672) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
ITI heavy chain H1, Inter-α-inhibitor heavy chain 1, Inter-α-trypsin inhibitor complex component III, Inter-α-trypsin inhibitor heavy chain H1, Serum-derived hyaluronan-associated protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,530
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 71 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
proteolytically cleaved (Asp672)
遺伝子情報
human ... ITIH1(3697)
詳細
Anti-ITIH1 (Cleaved-Asp672) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated ITIH1 (Cleaved-Asp672) protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ITIH1.
Immunogen Range: 623-672
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)