SAB4501583
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
rabbit polyclonal
別名:
CD29, FNRB, Fibronectin receptor β subunit, ITB1, Integrin VLA-4 β subunit
サイズを選択してください
¥60,530
サイズを選択してください
About This Item
¥60,530
おすすめの製品
製品名
Anti-Integrin β1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 88 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ITGB1(3688)
詳細
免疫原
Immunogen Range: 746-795
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)