Merck
SAB4501296
Sigma-Aldrich
Anti-GLUR4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
GLR4, GLUR4, GRIA4, GluR-4, GluR-D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 100 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIA4(2893)
詳細
Anti-GLUR4 Antibody detects endogenous levels of total GLUR4 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GluR4.
Immunogen Range: 828-877
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yan-Hui Cui et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 665757-665757 (2021-08-07)
Sepsis-associated encephalopathy (SAE) is a risk factor for cognitive and memory dysfunction; however, the mechanism remains unclear. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) was reported to have a positive effect on cognition and emotion regulation, but the study of its precursor, proBDNF
Przemysław Duda et al.
Aging, 10(7), 1682-1697 (2018-07-22)
Aging is believed to be the result of alterations of protein expression and accumulation of changes in biomolecules. Although there are numerous reports demonstrating changes in protein expression in brain during aging, only few of them describe global changes at