SAB4501190
Anti-NSG1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Brain neuron cytoplasmic protein 1, Neuron-specific protein family member 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 20 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NSG1(27065)
関連するカテゴリー
詳細
Anti-NSG1 Antibody detects endogenous levels of total NSG1 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human NSG1.
Immunogen Range: 112-161
Immunogen Range: 112-161
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Yu-Han H Hsu et al.
iScience, 26(5), 106701-106701 (2023-05-19)
Genetics have nominated many schizophrenia risk genes and identified convergent signals between schizophrenia and neurodevelopmental disorders. However, functional interpretation of the nominated genes in the relevant brain cell types is often lacking. We executed interaction proteomics for six schizophrenia risk