SAB4501174
Anti-Connexin 43 Antibody
rabbit polyclonal
別名:
CX43, CXA1, CXN-43, Connexin 43, Gap junction 43 kDa heart protein
サイズを選択してください
¥68,600
サイズを選択してください
About This Item
¥68,600
おすすめの製品
製品名
Anti-Connexin 43 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 43 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GJA1(2697)
詳細
免疫原
Immunogen Range: 332-381
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ