Merck
SAB4500762
Sigma-Aldrich
Anti-MARK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
MAP/microtubule affinity-regulating kinase 1, MARK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,530
¥60,530
出荷予定日2025年5月06日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,530
出荷予定日2025年5月06日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 89 kDa
交差性
rat, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MARK1(4139)
関連するカテゴリー
詳細
Anti-MARK Antibody detects endogenous levels of total MARK protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MARK.
Immunogen Range: 121-170
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)