Merck
SAB4500423
Sigma-Aldrich
Anti-ADORA2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
ADORA2, ADORA2A, Adenosine receptor A2a
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥80,700
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥80,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADORA2A(135)
詳細
Anti-ADORA2A Antibody detects endogenous levels of total ADORA2A protein.
Adenosine A2a receptor (ADORA2A) is a G protein-coupled receptor. It is highly expressed in the brain. It is located on human chromosome 22q11.23.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ADORA2A.
Immunogen Range: 321-370
生物化学的/生理学的作用
Activation of the adenosine A2a receptor (ADORA2A) prevents T-cell proliferation and production of pro-inflammatory cytokines. It functions in increasing cytosolic cAMP levels. The protein has been associated with stimulation of liver ischemic preconditioning. ADORA2A is also linked to dermal fibrosis and scleroderma.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adenosine A2A receptor (A2AR) is a fine-tune regulator of the collagen1:collagen3 balance
Perez-Aso M, et al.
Purinergic Signaling, 9(4), 573-583 (2013)
Pharmacological Preconditioning by Adenosine A2a Receptor Stimulation: Features of the Protected Liver Cell Phenotype
Alchera E, et al.
BioMed Research International (2015)
A genetic variation in the ADORA2A gene modifies age at onset in Huntington's disease
Dhaenens CM, et al.
Neurobiology of Disease, 35(3), 474-476 (2009)
Adenosine A(2A) receptor gene (ADORA2A) variants may increase autistic symptoms and anxiety in autism spectrum disorder.
Freitag CM
European Child & Adolescent Psychiatry, 19(1), 67-74 (2010)
[Adenosine A2A receptor as a drug target for treatment of sepsis]
Sivak KV, et al.
Molekuliarnaia Biologiia, 50(2), 231-245 (2016)