安全性情報
SAB4500073
Sigma-Aldrich
Anti-p14 ARF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
CDK4I
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 18 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDKN2A(1029)
詳細
Anti-p14 ARF Antibody detects endogenous levels of total p14 ARF protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human p14 ARF.
Immunogen Range: 71-120
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4500073-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cinzia Tesauro et al.
Cancers, 12(5) (2020-05-20)
The heterogeneity of tumor cells and the potential existence of rare cells with reduced chemotherapeutic response is expected to play a pivotal role in the development of drug resistant cancers. Herein, we utilized the colon cancer cell lines, Caco2 and
Ken Saito et al.
Cancer science, 107(9), 1290-1301 (2016-06-19)
p14(ARF) is one of the major tumor suppressors conventionally identified both as the mdm2-binding molecule restoring p53 function in the nucleus, and as a nucleophosmin-binding partner inside the nucleolous to stabilize ribosomal RNA. However, its recently reported mitochondrial localization has