安全性情報
SAB4301830
Sigma-Aldrich
Anti-DEFB104A
affinity isolated antibody
別名:
DEFB-4, DEFB104, DEFB4, hBD-4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥44,030
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥44,030
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1: 100-250
アクセッション番号
NP_525128
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
Synthetic peptide of human DEFB104A
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301830-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)