安全性情報
SAB4301801
Sigma-Aldrich
Anti-TUBB
affinity isolated antibody
別名:
OK/SW-cl.56, TUBB5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥46,920
¥46,920
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥46,920
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥46,920
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1: 20-100
western blot: 1:200-1:1000
アクセッション番号
BC001938
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB(203068)
免疫原
Full length fusion protein
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301801-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)