安全性情報
SAB4301787
Sigma-Aldrich
抗CDX2抗体
affinity isolated antibody
別名:
CDX-3, CDX2/AS, CDX3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥58,500
¥58,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥58,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥58,500
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
アクセッション番号
NP_001256
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDX2(1045)
免疫原
Synthetic peptide of human CDX2
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301787-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuling Tang et al.
International journal of biological sciences, 18(11), 4329-4340 (2022-07-23)
Previous studies have demonstrated the in vitro oncogenic role of protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) in gastric cancer cell lines. The in vivo function of PRMT5 in gastric tumorigenesis, however, is still unexplored. Here, we showed that Prmt5 deletion in