安全性情報
SAB4301756
Sigma-Aldrich
Anti-PF4
affinity isolated antibody
別名:
CXCL4, PF-4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥49,900
¥49,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥49,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥49,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20-1:100
アクセッション番号
NP_002610
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PF4(5196)
詳細
Platelet factor-4 (PF-4) is a CXC chemokine that is expressed in megakaryocytes and stored in the alpha-granules of platelets. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 4.
免疫原
Synthetic peptide of human PF4
生物化学的/生理学的作用
Platelet factor-4 (PF-4) is chemotactic towards neutrophils and monocytes and has been shown to inhibit angiogenesis. This protein associates with heparin and neutralizes it. It also neutralizes various negatively charged proteoglycans.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301756-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CXCL4 Plasma Levels Are Not Associated with the Extent of Coronary Artery Disease or with Coronary Plaque Morphology.
Erbel C
PLoS ONE, 10(11), ee0141693-ee0141693 (2015)
Chemokines and Chemokine Receptors
Manel Juan
Wiley Interdisciplinary Reviews. RNA null
CXCL4-platelet factor 4, heparin-induced thrombocytopenia and cancer.
Sandset PM
Thrombosis Research, 129, S97-100 (2012)
Transformation-associated cytokine 9E3/CEF4 is chemotactic for chicken peripheral blood mononuclear cells.
Barker KA
Journal of Virology, 67(6), 3528-3533 (1993)