安全性情報
SAB4301714
Sigma-Aldrich
抗PTBP1抗体
affinity isolated antibody
別名:
PTB, PTB2, PTB3, PTB4, pPTB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥44,030
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥44,030
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTBP1(5725)
免疫原
Fusion protein of human PTBP1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301714-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)