安全性情報
SAB4301595
Sigma-Aldrich
Anti-TBL1XR1
affinity isolated antibody
別名:
C21, DC42, IRA1, TBLR1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥44,030
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥44,030
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:25-1:100
アクセッション番号
BC113421
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TBL1XR1(79718)
免疫原
Fusion protein of human transducin (beta)-like 1 X-linked receptor 1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301595-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seok-Ting J Ang et al.
Nature communications, 13(1), 7792-7792 (2022-12-17)
Dysregulation of mTOR complex 1 (mTORC1) activity drives neuromuscular junction (NMJ) structural instability during aging; however, downstream targets mediating this effect have not been elucidated. Here, we investigate the roles of two mTORC1 phosphorylation targets for mRNA translation, ribosome protein