Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB4301583
Sigma-Aldrich
Anti-ALK (Phospho-TYR1604)
affinity isolated antibody
別名:
ALK tyrosine kinase receptor precursor, Anaplastic lymphoma kinase, CD246, EC 2.7.10.1, kinase ALK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥54,830
¥54,830
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥54,830
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,830
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
アクセッション番号
NP_004295
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1604)
遺伝子情報
human ... ALK(238)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 1604 (G-H-Y(p)-E-D) derived from Human ALK.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301583-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)