SAB4301298
Anti-phospho-LATS1/2 (pThr1079/1041) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
EC 2.7.11.1, Large tumor suppressor 1, WARTS
サイズを選択してください
¥59,590
サイズを選択してください
About This Item
¥59,590
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
126 kDa
交差性
mouse, human
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
アイソタイプ
IgG
アクセッション番号
NP_004681.1.
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LATS1(9113) , LATS2(26524)
mouse ... LATS1(16798) , LATS2(50523)
特異性
免疫原
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301298-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)