安全性情報
SAB4301002
Sigma-Aldrich
Anti-TAB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
3′-Tab1, MAP3K7IP1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥44,030
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥44,030
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
55 kDa
交差性
human
濃度
2.1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:100- 1:300
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
アイソタイプ
IgG
アクセッション番号
NP_006107.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAB1(10454)
特異性
The antibody detects endogenous levels of total TAB1 protein.
免疫原
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human TGF-beta activated kinase 1/MAP3K7 binding protein 1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301002-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hui Gong et al.
Oncology reports, 39(3), 1090-1098 (2018-01-13)
MicroRNA-873 (miR‑873) has been reported to be dysregulated in a variety of malignancies, however, the biological function and underlying molecular mechanism of miR‑873 in colorectal cancer (CRC) remain unclear. In the present study we found that the expression levels of