安全性情報
SAB4300838
Sigma-Aldrich
Anti-CDK11A/CDK11B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
CDC2L2, CDC2L3, CDK11-p46, PITSLRE, p58GTA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥44,030
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥44,030
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
93 kDa
交差性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
アクセッション番号
NP_076916.2 NP_001278274.1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
特異性
The antibody detects endogenous levels of total CDK11A/CDK11B protein.
免疫原
Synthetic peptide corresponding to residues near the N terminal of human cyclin-dependent kinase 11A/B
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300838-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)