安全性情報
SAB4300716
Sigma-Aldrich
抗LAIR2抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
CD306, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥44,030
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥44,030
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥44,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
16 kDa
交差性
human, mouse
濃度
0.4 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
アイソタイプ
IgG
アクセッション番号
NP_002279.2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAIR2(3904)
特異性
The antibody detects endogenous level of total LAIR2 protein.
免疫原
Synthetic peptide corresponding to a region derived from 140-152 amino acids of Human leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 2
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.4mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.3, 0.05% sodium azide and 50% glycerol.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300716-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)