安全性情報
SAB4300668
Sigma-Aldrich
Anti-Synpr antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-synaptophysin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥61,130
¥61,130
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥61,130
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,130
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~37 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(G-P-T-S-F)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
The antibody detects endogenous levels of total synaptophysin 2 protein.
免疫原
Peptide sequence around aa. 257-261 (G-P-T-S-F), according to the protein NP_076464.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Synaptophysin (SYP) is a neuronal synaptic vesicle glycoprotein that is expressed in neuroendocrine cells and neoplasms, and thus can be used as a marker in tumor diagnosis (1). Synaptophysin contains four transmembrane domains that form a hexameric channel or gap junction-like pore (2). Synaptophysin binds to the SNARE protein synaptobrevin/VAMP, which prevents the inclusion of synaptobrevin in the synaptic vesicle fusion complex and creates a pool of synaptobrevin for exocytosis when synapse activity increases (3). Synaptophysin is also responsible for targeting synaptobrevin 2/VAMP2 to synaptic vesicles, a critical component of the fusion complex (4).
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300668-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)