安全性情報
SAB4300610
Sigma-Aldrich
Anti-CuNVgp5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-p20 protein antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥49,580
¥49,580
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥49,580
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥49,580
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~20 kDa
交差性
cucumber necrosis virus
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(D-A-R-E-Q)
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
cucumber necrosis virus ... CuNVgp5(1493948)
免疫原
Peptide sequence around aa. 9-13 (D-A-R-E-Q) according to the protein CuNVgp5.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
plays a role in initiation of gene silencing at the early stage of viral infection.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300610-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)