SAB4300568
Anti-FAM129B (Ab-712) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-C9orf88 antibody produced in rabbit, Anti-DKFZP434H0820 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ13518 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ22151 antibody produced in rabbit, Anti-family with sequence similarity 129, member B antibody produced in rabbit
サイズを選択してください
¥66,100
サイズを選択してください
About This Item
¥66,100
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~82 kDa
交差性
mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(Q-V-S-S-P)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FAM129B(64855)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300568-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)