安全性情報
SAB4300530
Sigma-Aldrich
Anti-CAMK2N2 (Ab-286) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-CAM-KIIN antibody produced in rabbit, Anti-CAMKIIN antibody produced in rabbit, Anti-calcium / calmodulin-dependent protein kinase II inhibitor 2 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥56,190
¥56,190
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥56,190
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥56,190
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~50 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(Q-E-T-V-D)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAMK2N2(94032)
免疫原
Peptide sequence around aa. 284-288 (Q-E-T-V-D), according to the protein CAMK2N2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
CaM-kinase II (CAMK2) is a prominent kinase in the central nervous system that may function in long-term potentiation and neurotransmitter release. Member of the NMDAR signaling complex in excitatory synapses it may regulate NMDAR-dependent potentiation of the AMPAR and synaptic plasticity.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300530-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)