安全性情報
SAB4300477
Sigma-Aldrich
Anti-STMN1 (Ab-38) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗LAP18抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Lag抗体 ウサギ宿主抗体, 抗OP18抗体 ウサギ宿主抗体, 抗PP17抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~19 kDa
化学種の反応性
rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(P-L-S-P-P)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STMN1(3925)
免疫原
Peptide sequence around aa. 36-40 (P-L-S-P-P), according to the protein STMN1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Involved in the regulation of the microtubule (MT) filament system by destabilizing microtubules. Prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Phosphorylation at Ser-16 may be required for axon formation during neurogenesis. Involved in the control of the learned and innate fear.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300477-100UG:
試験成績書(COA)