安全性情報
SAB4300316
Sigma-Aldrich
Anti-ATF2 (Ab-73 or 55) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗CRE-BP1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗CREB2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗HB16抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥49,580
¥49,580
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥49,580
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥49,580
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
65-75 kDa
交差性
mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(T-P-T-R-F)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATF2(1386)
免疫原
Peptide sequence around aa. 71-75 or 53-57 (T-P-T-R-F), according to the protein ATF2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Transcriptional activator, probably constitutive, which binds to the cAMP-responsive element (CRE) (consensus: 5'-GTGACGT[AC][AG]-3'), a sequence present in many viral and cellular promoters. Interaction with JUN redirects JUN to bind to CRES preferentially over the 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate response elements (TRES) as part of an ATF2-c-Jun complex.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300316-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)