安全性情報
SAB4300312
Sigma-Aldrich
Anti-JUND (Ab-255) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗AP-1抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥49,580
¥49,580
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥49,580
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥49,580
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~38 kDa
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(G-E-S-P-P)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... JUND(3727)
免疫原
Peptide sequence around aa. 253-257 (G-E-S-P-P), according to the protein JUND.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Binds an AP-1 site and upon cotransfection stimulates the activity of a promoter that bears an AP-1 site.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300312-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)