安全性情報
SAB4300113
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FOXO4 (pSer197) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗AFX1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗AFX抗体 ウサギ宿主抗体, 抗MGC120490抗体 ウサギ宿主抗体, 抗MLLT7抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥61,130
¥61,130
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥61,130
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,130
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~65 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(A-A-SP-M-D)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer197)
遺伝子情報
human ... FOXO4(4303)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 197 (A-A-S(p)-M-D), according to the protein FOXO4.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Transcription factor involved in the regulation of the insulin signaling pathway. Binds to insulin-response elements (IREs) and can activate transcription of IGFBP1. Down-regulates expression of HIF1A and suppresses hypoxia-induced transcriptional activation of HIF1A-modulated genes. Also involved in negative regulation of the cell cycle.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300113-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)