安全性情報
SAB4300006
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-GSK3A (pSer21) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-DKFZp686D0638 antibody produced in rabbit, Anti-glycogen synthase kinase 3 alpha antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥61,130
¥61,130
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥61,130
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,130
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~51 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(T-S-SP-F-A)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer21)
遺伝子情報
human ... GSK3A(2931)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 21 (T-S-S(p)-F-A), according to the protein GSK3A.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Implicated in the hormonal control of several regulatory proteins including glycogen synthase, MYB and the transcription factor JUN.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300006-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)