SAB4200753
Anti-phospho-AKT (pThr450) antibody, Mouse monoclonal
clone AK-11, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-Protein Kinase B, Anti-V-Akt Murine Thymoma Viral Oncogene Homolog 1
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AK-11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~56 kDa
化学種の反応性
mouse, chicken, rat, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human breast cancer cell line MCF-7 extract
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg/test using whole extract of mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cell line
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr450)
遺伝子情報
human ... AKT1(207)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4200753-VAR:
SAB4200753-100UL:
SAB4200753-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ