抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NE14, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~200 kDa
化学種の反応性
feline, rat, guinea pig, pig, human, mouse, bovine, chicken
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using rat brain S1 fraction
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using enzyme treated formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain or mouse brain sections
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Nefh(528842)
cat ... Nefh(101087272)
chicken ... Nefh(417020)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Jan Code
SAB4200747-BULK:
SAB4200747-VAR:
SAB4200747-100UL:
試験成績書(COA)