SAB4200598
Monoclonal Anti-FTH1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone FTH24, purified immunoglobulin
別名:
Monoclonal Anti-FHC, Monoclonal Anti-FTH, Monoclonal Anti-FTH1, Monoclonal Anti-FTHL6, Monoclonal Anti-OK/SW-cl.84, Monoclonal Anti-PIG15, Monoclonal Anti-PLIF, Monoclonal Anti-cell proliferation-inducing gene 15 protein, Monoclonal Anti-ferritin H subunit, Monoclonal Anti-ferritin heavy chain, Monoclonal Anti-ferritin, heavy polypeptide 1, Monoclonal Anti-placenta immunoregulatory factor, Monoclonal Anti-proliferation-inducing protein 15
サイズを選択してください
¥81,300
サイズを選択してください
About This Item
¥81,300
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FTH24, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 10-20 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing FTH1 (expected: ~26kDa).
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FTH1(2495)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200598-BULK:
SAB4200598-200UL:
SAB4200598-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)