SAB4200591
Anti-unmodified-Histone H3 (Lys9) antibody, Mouse monoclonal
clone 9B1-2G6, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD, Anti-HIST1H3F H3FI, Anti-HIST1H3G H3FH, Anti-HIST1H3H H3FK, Anti-HIST1H3I H3FF, Anti-HIST1H3J H3FJ, Anti-HIST2H3A, Anti-HIST2H3C H3F2 H3FM, Anti-HIST2H3D, Monoclonal Anti-unmodified-Histone H3 (Lys9) antibody produced in mouse
サイズを選択してください
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9B1-2G6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~17 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 2-4 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunostaining
- immunoblotting
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200591-BULK:
SAB4200591-200UL:
SAB4200591-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ