SAB4200547
Anti-IDH1 (R132S) antibody, Mouse monoclonal
clone SMab-1, purified from hybridoma cell culture
別名:
Monoclonal Anti-IDCD, Monoclonal Anti-IDH, Monoclonal Anti-IDH1 (R132S) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-IDP, Monoclonal Anti-IDPC, Monoclonal Anti-NADP(+)-specific ICDH, Monoclonal Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Monoclonal Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Monoclonal Anti-PICD, Monoclonal Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SMab-1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~43 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing IDH1R132S
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
mutation (Arg132Ser)
遺伝子情報
human ... IDH1(3417)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Jan Code
SAB4200547-BULK:
SAB4200547-VAR:
SAB4200547-200UL:
試験成績書(COA)