SAB4200522
Anti-IDH1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
抗IDP抗体, 抗PICD抗体
サイズを選択してください
¥81,500
サイズを選択してください
About This Item
¥81,500
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~45 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 20 μg/mL using human kidney.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using SHSY5Y cells.
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of NIH3T3 cells and of rat cerebellum (S1 fraction).
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IDH1(3417)
mouse ... Idh1(15926)
rat ... Idh1(24479)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200522-200UL:
SAB4200522-VAR:
SAB4200522-BULK:
IXO15414:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ