SAB4200480
Anti-Kindlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone 4A5.14, purified from hybridoma cell culture
別名:
Monoclonal Anti-C20orf42, Monoclonal Anti-DTGCU2, Monoclonal Anti-FERMT1 URP1, Monoclonal Anti-KIND1, Monoclonal Anti-Kindlin-1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-UNC112A, Monoclonal Anti-fermitin family member 1
About This Item
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A5.14, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~77 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5.0 μg using SW-48 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using SW-48 total cell extracts
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FERMT1(55612)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4200480-BULK:
SAB4200480-200UL:
SAB4200480-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ