SAB4200477
Anti-ALIX (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-PDCD6IP, programmed cell death 6 interacting protein, AIP1, DRIP4, HP95, ALG-2 interacting protein 1, Anti-apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, Anti-dopamine receptor interacting protein 4
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~95 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of human Jurkat cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse A20 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDCD6IP(10015)
mouse ... Pdcd6ip(18571)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4200477-BULK:
SAB4200477-VAR:
SAB4200477-200UL:
試験成績書(COA)