分子量
antigen ~86 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse LA-4 and rat PC12 cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COG7(91949)
mouse ... Cog7(233824)
rat ... Cog7(293456)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ