分子量
antigen ~120 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human WiDr cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human WiDr cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... JMY(133746)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence.
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
IXO14816:
SAB4200379-VAR:
SAB4200379-BULK:
SAB4200379-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ