SAB4200341
Anti-Golph3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-GOPP1, Anti-GPP34, Anti-Golgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Anti-Golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), Anti-Golgi-associated protein; Mitochondrial DNA absence factor, Anti-MIDAS
サイズを選択してください
¥82,400
サイズを選択してください
About This Item
¥82,400
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~34 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
rat ... Golph3(78961)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200341-200UL:
IXO14054:
SAB4200341-VAR:
SAB4200341-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)