分子量
antigen ~130 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK- 293T cells overexpressing human PLEKHA7
indirect immunofluorescence: 1.0-2.0 μg/mL using Caco2 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK- 293T cells overexpressing human PLEKHA7
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLEKHA7(144100)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200263-VAR:
SAB4200263-200UL:
IXO14902:
SAB4200263-25UL:
SAB4200263-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ