SAB4200247
Anti-GP1BA antibody, Mouse monoclonal
clone PM6/40, purified from hybridoma cell culture
別名:
MonoclonalAnti-BSS, MonoclonalAnti-CD42B, MonoclonalAnti-CD42balpha, MonoclonalAnti-GP1B, MonoclonalAnti-MGC34595, MonoclonalAnti-glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide
About This Item
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PM6/40, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~140 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 30-60 μg/mL using human platelet
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GP1BA(2811)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200247-200UL:
SAB4200247-BULK:
SAB4200247-VAR:
SAB4200247-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ