分子量
antigen ~84 kDa
交差性
mouse, rat
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using rat brain extracts (S1 fraction)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3 μg/mL using mouse brain extracts (S1 fraction)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GYS1(2997)
詳細
特異性
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200218-200UL:
SAB4200218-25UL:
SAB4200218-BULK:
SAB4200218-VAR:
IXO14891:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ