SAB4200195
Anti-Brg1 antibody, Rat monoclonal
clone 5B7, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-BAF190, Anti-RTPS2, Anti-SMARCA4, Anti-SNF2, Anti-SNF2-BETA, Anti-SNF2L4, Anti-SNF2LB, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, Anti-SWI2, Anti-hSNF2b, Monoclonal Anti-Brg1 antibody produced in rat
サイズを選択してください
¥87,000
サイズを選択してください
About This Item
¥87,000
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5B7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~185 kDa
交差性
mouse, monkey, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa, HEK-293T, Raji or HepG2 cells extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMARCA4(6597)
mouse ... Smarca4(20586)
詳細
アプリケーション
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200195-VAR:
SAB4200195-25UL:
SAB4200195-200UL:
SAB4200195-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ