SAB4200194
Anti-Pontin antibody, Mouse monoclonal
clone 5G3-11, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗TIH1抗体
サイズを選択してください
¥91,900
サイズを選択してください
About This Item
¥91,900
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5G3-11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~50 kDa
交差性
canine, human, monkey
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using whole extracts of human HEK-293T or MCF-7 cells
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RUVBL1(8607)
詳細
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- immunoprecipitation
- ChIP-sequencing
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- RNA immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200194-BULK:
SAB4200194-VAR:
SAB4200194-25UL:
SAB4200194-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)