分子量
~45 kDa
交差性
mouse, human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extracts (S1 fraction) and HEK-293T cell lysates expressing human synaptotagmin 7
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SYT7(9066)
mouse ... Syt7(54525)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
SAB4200160-200UL:
SAB4200160-25UL:
SAB4200160-BULK:
SAB4200160-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)