Merck
SAB4100248
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AQP1 antibody produced in mouse
clone AQP1-B217, culture supernatant
別名:
AntiAQP-CHIP, AntiAquaporin 1 (Colton blood group), AntiAquaporin 1 (channel-forming integral protein, 28kDa, CO blood group), AntiCHIP28, AntiCO, AntiChannel-like integral membrane protein, 28-kDa, AntiColton blood group, AntiFIX
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥61,280
¥61,280
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥61,280
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,280
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AQP1-B217, monoclonal
フォーム
aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 28.3 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AQP1(358)
免疫原
AQP1 purified recombinant protein
物理的形状
ダルベッコ変法イーグル培養液(10%ウシ胎児血清、15 mM アジ化ナトリウム含有)
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)