Merck
SAB4100240
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SSX1 antibody produced in mouse
clone SSX1-A207, culture supernatant
別名:
AntiCT5.1, AntiSSRC, AntiSynovial sarcoma, X breakpoint 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SSX1-A207, monoclonal
フォーム
aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 21.8 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SSX1(6756)
免疫原
SSX1 purified recombinant protein
物理的形状
ダルベッコ変法イーグル培養液(10%ウシ胎児血清、15 mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)