安全性情報
SAB3700607
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG (H+L)-Alkaline Phosphatase antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
ALP, Alk Phos
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥32,930
¥32,930
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥32,930
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥32,930
Check Cart for Availability
由来生物
chicken
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat
濃度
1.2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Rat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Alkaline Phosphatase (calf intestine), Anti-Chicken Serum, Rat IgG and Rat Serum.
免疫原
Rat IgG whole molecule
物性
抗体フォーマット:IgG
物理的形状
0.05 M トリスクロライド、0.15M 塩化ナトリウム、0.001M 塩化マグネシウム、0.0001M 塩化亜鉛、50%(v/v)グリセロール、pH 8.0、10 mg/mL ウシ血清アルブミン(BSA)-免疫グロブリン含有(プロテアーゼフリー)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB3700607-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)